Tlačiť
Hľadali ste: Nádobky na vzorky
137  results were found
SearchResultCount:"137"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, translucent.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, čiré, s LDPE šroubovacími uzávěry.
Katalógové číslo: (720-1987)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kontejner pro transport biologických vzorků.
Merná jednotka: 1 * 120 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, průsvitný.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, translucent.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Nádobka na vzorky Q Path® (PP) s uzávěry (PE) vhodnými pro přepravu bioptických vzorků.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Made of 18/10 stainless steel.
Dodávateľ: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis: Cups made of PS for auto analyser.
Dodávateľ: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis: Made of PP, translucent.
Dodávateľ: KARTELL
Opis: PS, transparent.
Dodávateľ: KINEMATICA
Opis: Dispersing vessel, cloverleaf-like, with screwcap and sealing, Borosilikátové sklo, Objem: 500 ml, Ø vněj.: 80 mm, Výška: 200 mm, GS 40K
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: PP translucent or PS clear, with PE screw cap.
Dodávateľ: Kautex
Opis: PVC. Square. Transparent or brown transparent colours.
Dodávateľ: Kautex
Opis: PVC. Square. Transparent or brown transparent colours.
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Tubes made of non-toxic polypropylene, caps made of polyethylene. Designed for storage and transportation of biological material.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 137
no targeter for Bottom