Tlačiť
Bromkrezolový purpur, AnalaR NORMAPUR® ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
85723.130EA 118.32 EUR
85723.130 85723.050
Bromkrezolový purpur, AnalaR NORMAPUR® ACS
Bromkrezolový purpur
Vzorec: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Mw: 540,23 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011681
Číslo CAS: 115-40-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Clarity of solution Passes test ACS
Identification (UV/VIS) Passes test
Sensitivity Passes test
Visual transition interval pH 5.2 - pH 6.8
Loss on drying (110°C) Max. 1 %
Absorption max. λ 1 max (buffer pH 5.2) 429 - 433 nm
Absorption max. λ 2 max (buffer pH 6.8) 587 - 590 nm
Sp.absorptivity (λ1max; 0.005g/l; pH5.2; dry) 400 - 470
Sp.absorptivity (λ2max; 0.005g/l; pH6.8; dry) 1000 - 1160