Tlačiť

4-Methyl-2-phenylpyrimidine-5-carboxaldehyde

Varování

APOSOR23332-250MGEA 0 EUR
APOSOR23332-250MG APOSOR23332-1G
4-Methyl-2-phenylpyrimidine-5-carboxaldehyde
4-Methyl-2-phenylpyrimidine-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O
Mw: 198,221 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02681958
Číslo CAS: 342405-36-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR