Tlačiť

Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-phenylnicotinate

Dodávateľ: Apollo Scientific

APOSOR346022-1GEA 0 EUR
APOSOR346022-1G APOSOR346022-10G APOSOR346022-5G
Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-phenylnicotinate
Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-phenylnicotinate
Vzorec: C₁₅H₁₁ClN₂O₂
Mw: 286,713 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01315278
Číslo CAS: 303146-96-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR