Tlačiť

4-Nitrophenyl-β-D-fucopyranoside

Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování

APOSBIB6126-250MGEA 37.58 EUR
APOSBIB6126-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-fucopyranoside
4-Nitrophenyl-beta-D-fucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₇
Mw: 285,25 g/mol
Teplota tavenia: 184 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 1226-39-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR