Tlačiť

Dimethylsulfoxid-D6 (>99,8% D) (max. 0.03% TMS (tetramethylsilan))

Varování

APOSDE60ET-7.5MLEA 0 EUR
APOSDE60ET-7.5ML APOSDE60ET-10X0.75
Dimethylsulfoxid-D6 (>99,8% D) (max. 0.03% TMS (tetramethylsilan))
Dimethylsulfoxid-D6

0.03% TMS (HDO+D2O)<0.02%

Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Mw: 84,09 g/mol
Teplota varu: 189…190 °C
Teplota tavenia: 18,4 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002090
Číslo CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR