Tlačiť
Kyselina šťavelová dihydrát ACS
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSIN2794-1KGEA 51.46 EUR
APOSIN2794-1KG
Kyselina šťavelová dihydrát ACS
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec: HO₂CCO₂H·2H₂O
Mw: 126,07 g/mol
Teplota tavenia: 101…102 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149102
Číslo CAS: 6153-56-6
EINECS: 607-634-3
OSN: 3261
ADR: 8,III