Kyselina šťavelová dihydrát ACS
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSIN2794-1KGEA
51.46
EUR
APOSIN2794-1KG
Kyselina šťavelová dihydrát ACS
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec:
HO₂CCO₂H·2H₂O Mw: 126,07 g/mol Teplota tavenia: 101…102 °C Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149102 Číslo CAS: 6153-56-6 EINECS: 607-634-3 OSN: 3261 ADR: 8,III |