Tlačiť
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
APOSOR14995-25GEA 49.4 EUR
APOSOR14995-25G APOSOR14995-1G APOSOR14995-5G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
Mw: 112,09 g/mol
Teplota tavenia: 210…216 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077436
Číslo CAS: 1621-91-6