Tlačiť
4-Chloro-2,3-dihydroinden-1-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
APOSOR301320-5GEA 78.47 EUR
APOSOR301320-5G
4-Chloro-2,3-dihydroinden-1-one 97%
4-Chloro-2,3-dihydroinden-1-one
Vzorec: C₉H₇ClO
Mw: 166,6000 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08544408
Číslo CAS: 15115-59-0