Tlačiť
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
APOSOR4440-5GEA 26.22 EUR
APOSOR4440-5G APOSOR4440-10G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₉N₃
Mw: 159,19 g/mol
Teplota tavenia: 118…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191749
Číslo CAS: 1572-10-7