Tlačiť
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
APOSOR906989-5GEA 151.75 EUR
APOSOR906989-5G APOSOR906989-1G APOSOR906989-10G
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Mw: 185,6100 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318123
Číslo CAS: 3964-54-3