Tlačiť
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
APOSPC0039-5GEA 41.1 EUR
APOSPC0039-5G APOSPC0039-10G APOSPC0039-1G
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁FO₄
Mw: 226,20 g/mol
Teplota tavenia: 169…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020538
Číslo CAS: 347-63-7