Tlačiť
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
APOSPC2024-250MGEA 0 EUR
APOSPC2024-250MG APOSPC2024-1G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
Mw: 290,63 g/mol
Teplota tavenia: 137…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068142
Číslo CAS: 98534-80-6