Tlačiť
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
APOSPC2964-1GEA 16.91 EUR
APOSPC2964-1G APOSPC2964-25G
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
3-Fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Teplota tavenia: 17,5…18 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08458093
Číslo CAS: 3013-27-2