Tlačiť
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
APOSPC446044-5GEA 588.33 EUR
APOSPC446044-5G APOSPC446044-1G
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₃F₃N₂O₂
Mw: 180,09 g/mol
Teplota tavenia: 254…256 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02678234
Číslo CAS: 672-47-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III