Tlačiť
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
APOSPC4904-5GEA 938.88 EUR
APOSPC4904-5G APOSPC4904-100MG APOSPC4904-1G
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Mw: 315,32 g/mol
Teplota tavenia: 91…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142047
Číslo CAS: 144061-14-3