2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSPC7890-25GEA
1020.9
EUR
APOSPC7890-25G
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Vzorec:
C₁₂F₂₁N₃ Mw: 585,12 g/mol Teplota varu: 165 °C Hustota: 1,716 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042438 Číslo CAS: 915-76-4 |