Tlačiť
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
APOSPC7890-25GEA 1020.9 EUR
APOSPC7890-25G
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Vzorec: C₁₂F₂₁N₃
Mw: 585,12 g/mol
Teplota varu: 165 °C
Hustota: 1,716 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042438
Číslo CAS: 915-76-4