Tlačiť
Thermomyces lanuginosa Lipase
Dodávateľ: Apollo
APOSBIIM1002-100GEA 316.57 EUR
APOSBIIM1002-100G APOSBIIM1002-25G
Thermomyces lanuginosa Lipase
Enzymy
Covalent on IB-150A. Activity: 10000 TBU/g, 5000 PLU/g
  • immobilized on Immobead 150