Tlačiť
Chlorid sodný solution 5 M, sterile
Dodávateľ: G Bioscienes
R006EA 74.87 EUR
R006
Chlorid sodný solution 5 M, sterile
Chlorid sodný
A sterile solution of 5M sodium chloride prepared with ACS Grade sodium chloride.
Vzorec: NaCl
Mw: 58,44 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5