Tlačiť
J.T.Baker® Robotic Tips Type ST
Dodávateľ: Ritter, part of Avantor
J.T.Baker®
49001-0106EA 432.53 EUR
49001-0106 49000-2006 49000-3106 49001-2000 49000-2000 49000-0000 49001-0000 49001-2106 49000-1106 49000-0006 49001-1106 49001-3106
J.T.Baker® Robotic Tips Type ST
Špičky pipetovací
K dispozici ve vodivé verzi, s filtrem nebo bez filtru.
  • Vyrobeno v podmínkách pro čisté prostory (čisté prostory třídy 8)
  • Vodivé špičky pro snímání hladiny kapalin
  • Ideální pro dávkování malých objemů s vysokou přesností a bez kontaminace
Typ Stratec je kompatibilní s následujícími robotickými přístroji:
Abbott Diagnostic: en4lisa; bioMérieux: DaVinci; Bio-Rad: Evolis; Biotest: QuickStep; Dade Behring (Siemens): BEP 2000 Advance; DiaSorin: ETI-Max 3000; Euroimmun: Euroimmun Analyzer; Grifols: Triturus; Human: Elisys Quattro; QIAgen: Biorobot 3000, 8000, 9600, 9604, Biorobot universal; Robimes: Elisia Plus; Stratec: Gemini; Virion\Serion: Immunomat TWINsystem.