Tlačiť
Destička J.T.Baker®, SW stripy pro ředění
Dodávateľ: Avantor
J.T.Baker®
43001-0031EA 63.03 EUR
43001-0031
Destička J.T.Baker®, SW stripy pro ředění
Mikrodestičky Destičky s hlubokými jamkami
Velegnet til brug på Dynex DSX og DS2 instrumenter. Dybt brøndreservoir med 8 brønde.
  • Strip s 8 jamkami
  • Vyrobeny z PP