Tlačiť
DMEM, high glucose, L-glutamine, pyruvate
Dodávateľ: Apollo
APOSBINC300-10PKEA 137.77 EUR
APOSBINC300-10PK APOSBINC300-1PK
DMEM, high glucose, L-glutamine, pyruvate
Média kultivační
With glucose (4500 mg/L), sodium pyruvate (110 mg/L), L-glutamine (584 mg/L,) sodium bicarbonate (3700 mg/L )+ phenol red.