Tlačiť
Banana powder
Dodávateľ: Apollo
APOSBIPB852-500GEA 73.77 EUR
APOSBIPB852-500G APOSBIPB852-1KG APOSBIPB852-100G
Banana powder
Potřeby potravinářské
A mixture of natural banana puree and maltodextrin. Use at a concentration of 30 to 50 g/L.
  • MFCD00130601