Tlačiť
VWR®, Peristaltická pumpa, média
Dodávateľ: VWR
VWR®
710-2126EA 1931.66 EUR
710-2126
VWR®, Peristaltická pumpa, média
Čerpadla Čerpadla peristaltická
Peristaltická pumpa pro přípravu kultivačních médií. Použijte jej pro sériové dávkování kultivačního média, agaru nebo jakéhokoli kapalného ředidla pro účinnou přípravu vzorků.
  • Vyberte si ze tří režimů dávkování: Kontinuální, dávka (předem stanovený objem), vícedávkový (předem stanovený objem, s nastavitelnou pauzou mezi jednotlivými dávkami)
  • Nerezová ocel a odolný polykarbonátový horní plášť
  • Otočné tlačítko pro snadnou navigaci
  • Kompaktní a ergonomické: šířka pouze 160 mm
  • Typická přesnost s vnitřní trubkou Ø 3,2 mm: 9 ml: ±1,8%, 18 ml: ±1%, 225 ml: ±0,5%
  • Dávkuje kapalinu od 50 μl - 99 L
  • Vylepšené ovládání dávkování pomocí praktické pistole a nastavitelného ramene
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní
  • Vysoce kvalitní hlavy Watson Marlowpump™
Certifikácie: In compliance with ISO 7218 and FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual).
Informace o dodávce: Pump is delivered with peristaltic Watson Marlow™ pump head, 1 set of 3,2 mm dispensing assembly (nozzle + GL 45 bottle connector + filter + tubing + tube weight), 1 set of power cables (EU, UK, CH), user’s manual, and conformity certificate.