Tlačiť
HRP - conjugate stabiliser, SeramunStab® STM
Dodávateľ: Apollo
APOSBIL3114-100MLEA 57.57 EUR
APOSBIL3114-100ML APOSBIL3114-250ML
HRP - conjugate stabiliser, SeramunStab® STM
Systémy pro spojování a značení proteinů
Liquid product orange to red odourless pH 6,4 to 6,6. Stabiliser for conjugates with monomeric HRP. Preservation of very low conjugate concentrations.