Tlačiť
Coconut powder
Dodávateľ: Apollo
APOSBIPC187-1KGEA 173.19 EUR
APOSBIPC187-1KG APOSBIPC187-100G APOSBIPC187-500G
Coconut powder
Potřeby potravinářské
A mixture of natural coconut puree and maltodextrin. Use at a concentration of 15 to 30 g/L.