Tlačiť
Laboratorní chladící skříně, LKPv
Dodávateľ: Liebherr
471-0667 LIEBLKPV6553 471-0668 471-0665 471-0666 LIEBLKPV1453 LIEBLKPV1450 471-1160
Laboratorní chladící skříně, LKPv
Chladničky
Laboratory refrigerators with ventilated cooling 5 °C, ±3 °C.
  • elektronicky řízená pomocí LED displeje
  • alarmy na teplotu a otevřené dveře
  • integrovaný 7denní záznamník dat, data jsou přenesena infračerveným rozhraním nebo rozhraním RS485
  • nastavitelná gumička pro technický přístup z přední strany
  • odmrazení horkým plynem s odpařeným kondenzátem
  • vyměnitelné zamykatelné dveře se zavírají automaticky při úhlu otevření 45° (otevřené při 90°)
Kryt s práškovým povrchem, 83 mm izolace umožňující regulaci teploty s okolní teplotou +40° C (30° C na skleněných dveřích), vnitřní nerezová vložka s odnímatelnými regály a čištění vody na výstupu.
Průchodka, 8 mm průměr pro sondu PT100 (není součástí dodávky) pro centralizovaný monitoring teploty, graf výkonu k dispozici na žádost. Tyto modely jsou dodávány s kolečky Ø 100 mm, 2 s brzdami.
Temperature range: −2 to 15 °C