Tlačiť
Hľadali ste: Potřeby veterinární
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These universal transparent animal restrainers have removable head and tail gates as well as inner floor.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Yeast-Torula
Dodávateľ: SOCOREX ISBA
Opis: These straight or bent drenchers are made from stainless steel. They are ideal for safe animal nose and mouth feeding.
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: An extremely fine, white, odorless tasteless, water insoluble, chemically pure cellulose powder, manufactured from natural fibres.
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: MP recommends the use of supplement U.S.P. XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) in conjunction with this formulation for long term growth and develo...
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Soy flour or soy grits refers to defatted soybeans ground finely.
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
Katalógové číslo: (ICNA0290465401)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Vitamin diet fortification mixture formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise contro...
Merná jednotka: 1 * 1 kg
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Katalógové číslo: (ICNA0296040201)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: AIN-93-VX vitamin mixture is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
Merná jednotka: 1 * 1 kg
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: This animal diet supplement has seven-trace elements, which are usually present in a open environment - For complete description see product datasheet...
Katalógové číslo: (ICNA0290283802)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
Merná jednotka: 1 * 2 kg
Katalógové číslo: (ICNA0296009801)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
Merná jednotka: 1 * 1 kg
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom