Tlačiť
Hľadali ste: Protilátky
<B>Selektor protilátek IgGy</B> – Rychle vyhledá stovky tisíc protilátek, které je možné koupit od společnosti VWR výběrem společných vlastností protilátek, jako je symbol antigenu, reaktivita, klonovalita, spojení, hostitel a další klíčové faktory. Protilátky používané k identifikaci a lokalizaci intracelulárních a extracelulárních proteinů v běžných aplikacích, jako je metoda Western Blot, ELISA, imunochemie a průtoková cytometrie, jsou k dispozici pro váš výzkum.
Selektor protilátek IgGy – Rychle vyhledá stovky tisíc protilátek, které je možné koupit od společnosti VWR výběrem společných vlastností protilátek, jako je symbol antigenu, reaktivita, klonovalita, spojení, hostitel a další klíčové faktory. Protilátky používané k identifikaci a lokalizaci intracelulárních a extracelulárních proteinů v běžných aplikacích, jako je metoda Western Blot, ELISA, imunochemie a průtoková cytometrie, jsou k dispozici pro váš výzkum.
474 292  results were found
SearchResultCount:"474292"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (ROCK811-7102)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Suitable for highly specific immunological methods requiring extremely low background levels, absence of F(c) mediated binding, lot-to-lot consistency...
Merná jednotka: 1 * 1 mg
Katalógové číslo: (ROCK604-4202)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Secondary Rabbit Anti-IgG (H&L) Reacts with Dog (Canine)
Merná jednotka: 1 * 2 mg
Katalógové číslo: (ROCK709-1531)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: This product has been assayed against 1.0 µg of Human IgM in a standard capture ELISA using pNPP p-nitrophenyl phosphate code # NPP-10 as a substrate ...
Merná jednotka: 1 * 500 µG
Katalógové číslo: (ROCK712-4126)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring extremely low backgroun...
Merná jednotka: 1 * 500 µG
Katalógové číslo: (ROCK100-101-147)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: This product has been assayed against 1.0 µg of a1-Anti-Trypsin (Human Plasma) in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-...
Merná jednotka: 1 * 2 mL
Katalógové číslo: (ROCK210-1104)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Anti-IgG F(ab')2 Goat Polyclonal Antibody
Merná jednotka: 1 * 50 mg
Katalógové číslo: (ROCK100-401-137)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Primary Rabbit Anti-LUCIFERASE (Photobacterium fischerii) Reacts with Pan
Merná jednotka: 1 * 2 mL
Katalógové číslo: (ROCK608-4502)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Secondary Rabbit Anti-IgG (H&L) Reacts with Horse (Equine)
Merná jednotka: 1 * 1 mg
Katalógové číslo: (ROCK610-4043)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Secondary Rabbit Anti-IgG3 Reacts with Mouse
Merná jednotka: 1 * 1 mg
Katalógové číslo: (ROCK612-109-120)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Secondary Goat Anti-IgG (H&L) Reacts with Rat
Merná jednotka: 1 * 1 mg
Katalógové číslo: (ROCK609-1604)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Secondary Goat Anti-IgG F(ab')2 Reacts with Human
Merná jednotka: 1 * 2 mg
Katalógové číslo: (ROCK611-104-122)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Secondary Goat Anti-IgG (H&L) Reacts with Rabbit (Lapine)
Merná jednotka: 1 * 1 mg
Katalógové číslo: (ROCK712-1522)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: F(ab')2 Anti-Rat IgG Antibody has been assayed against 1.0 µg of Rat IgG in a standard capture ELISA using pNPP p-nitrophenyl phosphate code # NPP-10 ...
Merná jednotka: 1 * 500 µG
Katalógové číslo: (ROCK709-708-123)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring extremely low backgroun...
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Katalógové číslo: (ROCK100-101-148)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: This product has been assayed against 1.0 µg of Folate Binding Protein (Bovine Milk) in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified...
Merná jednotka: 1 * 2 mL
Katalógové číslo: (USBIH6009-21)
Dodávateľ: UNITED STATES BIOLOGICAL
Opis: Anti-HIV-2 gag p26 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C10/E10]
Merná jednotka: 1 * 100 µG
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 474 292
no targeter for Bottom