Tlačiť
Hľadali ste: Kuličky
71  results were found
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Soda-lime glass, solid.
Certifikáty New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Grinding ball, Karbid wolframu, Ø: 5 mm
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Grinding ball, Set of 10 pieces, Achát
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Soda-lime glass, solid.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lehké, ekonomické PP kuličky, které tvoří pokrývku na hladině kapaliny. Koule mají Ø 20 mm, 275 kuliček pokrývá přibližně 1000 cm².
Katalógové číslo: (332124G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
Merná jednotka: 1 * 500 g
Katalógové číslo: (432-0064)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
Merná jednotka: 1 * 200 g
Waste Reducing
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Glass beads in glass bottle, Ø: 5,0 mm
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: The density of the zirconium oxide beads is 6.02 g/cm³
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Solid soda-lime glass.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL 23.
Katalógové číslo: (ROCKTMS-15-50)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: 6x1,5 ml Position magnetic separator
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (33190.A1)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg, Keramika
Merná jednotka: 1 * 1 kg
Katalógové číslo: (462-8239)
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Lightweight, economic PP spheres which form a blanket on the liquid surface. Spheres have 20 mm Ø, 275 spheres cover approximately 1000 cm².
Merná jednotka: 1 * 300 items
Dodávateľ: RETSCH GMBH
Opis: Grinding balls, Karbid wolframu, Ø: 30 mm
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom