Tlačiť
Hľadali ste: Blottovací kity
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: OWL SCIENTIFIC
Opis: Binder clamps, stainless steel
Katalógové číslo: (730-0296)
Dodávateľ: OWL SCIENTIFIC
Opis: Multiple gradient gel caster for casting one to five gels simultaneously.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: IP Western blots provide highly specific results, yet often suffer from heavy/light chain blotting, contamination, and ongoing interference.
Dodávateľ: EMBITEC
Opis: Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
Katalógové číslo: (TE44H)
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Gel casting unit, with 2×3 mm and 1×6 mm foam sponges, TE44H
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom