Tlačiť
Hľadali ste: Prostředky čistící
216  results were found
SearchResultCount:"216"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Compact HDPE canisters (845xx.365) are compatible with Miele dosing cabinets.
Katalógové číslo: (94006.1016)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Isopropyl alkohol Ph.Eur. 70% V/V s čištěnou vodou Ph.Eur. 30% V/V, filtrovaný přes 0,20 µm filtr.
Merná jednotka: 1 * 6 L
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Katalógové číslo: (3900.)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Decontamination Solution, Čistič ProClean
Merná jednotka: 1 * 5 L
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Isopropyl alkohol Ph.Eur. 70% v/v s čištěnou vodou Ph.Eur. 30% v/v, filtrovaný přes 0,20 µm filtr.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A ready to use, liquid product designed to stabilise and protect water baths, cooling circuits, water circuits and incubators.
Katalógové číslo: (630-2081)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This cleaning set includes:
- Lens liquid
- Cotton sticks (×5)
- Anti-static cloth (18×15 cm)
- Smart wipes (×2)
- Air pump
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (88289.360)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
Merná jednotka: 1 * 5 kg
Katalógové číslo: (00699030.)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
Merná jednotka: 1 * 5 kg
Katalógové číslo: (2157-04)
Dodávateľ: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Opis: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (3451.1500)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Cleaning application: Wax repellent, Paraffin cleaner
Merná jednotka: 1 * 1.500 mL
Katalógové číslo: (3768.1000)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Decontamination Solution, Proclean, micros bottle
Merná jednotka: 1 * 1 L
Katalógové číslo: (7348.5000)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
Merná jednotka: 1 * 5 L
Certifikáty
Katalógové číslo: (DIVY101103248)
Dodávateľ: DIVERSEY LEVER
Opis: ClearKlens solve is an alkaline foam detergent for use in the pharmaceutical and cosmetic industries.
Merná jednotka: 1 * 1 Bottle
Katalógové číslo: (115-3048)
Dodávateľ: DESCO
Opis: Reztore® Surface and mat cleaners removes dust, grease, grime, fingerprints, solder flux and other contaminants from ESD mats and other surfaces.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 216
no targeter for Bottom