Tlačiť
Hľadali ste: Chladiče
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: High capacity storage for transport of dry ice pellets and blocks.
Dodávateľ: Corning
Opis: Ideal for transfering samples between labs, or in the field.
Katalógové číslo: (SIMPM479-24)
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: The Simport KoolPlate™ is ideal for chilling and preparing paraffin blocks, for sectioning at the microtome or for performing other laboratory procedu...
Merná jednotka: 1 * 6 items
New Product
Dodávateľ: Corning
Opis: An open-platform ice-free cooler that accommodates most CoolRack® and CoolSink® modules.
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Refrigerated coolers are primarily used for counter-cooling when used with a heated circulating bath or for rapidly cooling fluids down to low tempera...
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: These reagent reservoir chillers are the ice-free, non-toxic way to extend the working period and preserve integrity for temperature sensitive reagent...
Predaj
Dodávateľ: DELTA T
Opis: Molecular medical elements for different temperature handling of samples ranges from −32 °C to +38 °C.
Katalógové číslo: (LEIC14039353599)
Dodávateľ: LEICA MICROSYSTEMS
Opis: HistoCore Arcadia C is a cold plate holding more than 60/65 cassettes on its large working surface. Cooling efficiency is important, so the cold plate...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom