Tlačiť
Hľadali ste: Deodoranty
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Deodoranty do autoklávů pomáhají vylepšit pracovní prostředí a neutralizují pachy způsobené sterilizací v autoklávu.
Katalógové číslo: (BELAH131990000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This heat-released deodorant pads neutralise autoclave odors with a pleasant scent.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (115-2059)
Dodávateľ: KIMBERLY CLARK
Opis: Vůně Air Care vytváří čisté, svěží a stálé příjemné prostředí toalet. Dávkovače je třeba objednat zvlášť.
Merná jednotka: 1 * 6 items
Katalógové číslo: (KING070518)
Dodávateľ: KING DISPOSABLES
Opis: This room fragrance neutralises bad odours and diffuses a pleasant lavender fragrance throughout the entire room.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Essity
Opis: Air freshening system consisting of an impregnated rubber tag that delivers a fresh, clean fragrance.
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These pads are impregnated with a deodorant that is released by heat, which doesn't merely mask autoclave odours but actually neutralises them.
Dodávateľ: Essity
Opis: Aerosol refill for A1 air freshener, mixed pack, Tork® Premium
Katalógové číslo: (115-1688)
Dodávateľ: Essity
Opis: Dispenser / Holder for A2 air freshener disc, Tork Universal, 75×64×120 mm, Tork®
Merná jednotka: 1 * 4 items
Dodávateľ: Essity
Opis: A1 aerosol dispenser, plastic, grey, 84×66×168 mm, Tork®
Katalógové číslo: (KING070540)
Dodávateľ: KING DISPOSABLES
Opis: Odor neutralising spray for toilets, locker rooms, hospitals and more.
Merná jednotka: 1 * 12 items
Katalógové číslo: (115-1699)
Dodávateľ: Essity
Opis: Tork Air Fresheners eliminate unpleasant odours in washrooms. The starter pack contains a dispenser (incl. batteries) and the three aerosols Floral, C...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom