Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Dissecting Boards
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/33/18945133.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Simport Scientific
Popis:   Small board with three cutting areas, DissecTable™, PE, White, Š × H × V: 330,2×279,4×12,5 mm
Dodávateľ:  Simport Scientific
Popis:   These dissection boards are made from a copolymer resin in order to increase impact and temperature performance. The board is strong yet inexpensive e...
číslo v katalógu: (216-1300)
Dodávateľ:  SCILABWARE
Popis:   Durable cutting board made of PP.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  SEMADENI
Popis:   These chopping boards are made from professional-grade HYGENIA® HDPE 500 material. Ideal for the food-service and food-processing industries.
Dodávateľ:  LP ITALIANA SPA
Popis:   Disposable cutting boards made of cardboard and PS foam for the dissection of surgical specimens.
Dodávateľ:  MURRAY, S & CO LTD
Popis:   Wooden dissecting boards with frame edge.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 6  z 6