Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Electrophoresis Gels
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/82/18945182.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"73"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Agarose I™ is a standard melting/gelling agarose, suitable for routine nucleic acid analytical/preparative applications (250 bp to 22 kb).
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Agarose SFR™ (Super Fine Resolution) is a high resolution sieving agarose with excellent clarity. DNA bands differing in size by 2% can be resolved in...
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   peqGOLD MegaBase™ agarose is suitable for work with large DNA fragments, between 200 bp and 50 kbp in size. MegaBase™ possesses very high gel strength...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   NEXT GEL® is a ready to pour pre-mixed solution of acrylamide, bisacrylamide, gel buffer, and SDS that enables superior, ultra-fine resolution of prot...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Acryl/Bis™, Acrylamide-​Bis solution (37,5:1) 30% aqueous solution
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Agarose RA™ is a general application agarose that provides good resolution and is cost effective for high volume users. It was developed specifically ...
číslo v katalógu: (M157-500ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A 40% (w/v) solution of ultra pure acrylamide (38,96%) and bis-acrylamide (1,04%) at a final ratio of 37.5:1.
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Agarose 3:1 HRB™ (High Resolution Blend) is a mixture of agarose formulated to provide high resolution of small nucleic acids and PCR products. This p...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 73
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Ďalej