Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Ergonomic Supports
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/04/18945204.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (115-1457)
Dodávateľ:  ERGOMAT
Popis:   This ergonomic support is ideal for various types of working situations where hand skin protection is needed. The unique properties of the neoprene bl...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  ERGOMAT
Popis:   This support is ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support and ...
Dodávateľ:  ERGOMAT
Popis:   These supports are ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support a...
Dodávateľ:  ERGOMAT
Popis:   These supports are ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support a...
číslo v katalógu: (BIMO9450-217)
Dodávateľ:  bimos
Popis:   Industrial footrest with clamp lever and non slip rubber tread.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (SIOEYMB00000C0)
Dodávateľ:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BHIT723103)
Dodávateľ:  Sartorius
Popis:   This elbow pad helps users to feel more comfortable while pipetting. The visco elastic material of the pad relieves contact stress, pain and discomfor...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   This high performance belt made from 62% polyester and 38% latex offers full support to the wearer. It reinforces the spine, supports the abdomen and ...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 24
  1  2  3  Ďalej