Tlačiť
Hľadali ste: Uzemňovače
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (115-3036)
Dodávateľ: DESCO
Opis: MagSnap 360™ dual-wire metal wristband creates a superior electrical connection to eliminate intermittent failures.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: For earth connection of vessels and components made of static dissipative materials.
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: In order to prevent static discharge with fluids in plastic containers, the contents of the waste receptacles can be secured with ground connection. T...
Katalógové číslo: (115-3055)
Dodávateľ: DESCO
Opis: Wrist strap (2209) is designed for one-time use. The wrist strap is ideally suited for shipment along with ESD sensitive items [ESDS], providing the m...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DESCO
Opis: The Dual-wire fabric wristband is available in one size that adjusts to almost any size wrist for reliable protection.
Katalógové číslo: (115-3056)
Dodávateľ: DESCO
Opis: The Universal snap mounting kit consists of 10 mm stud and socket, threaded backing washer, conical nut, long and short screw, ESD common ground point...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3039)
Dodávateľ: DESCO
Opis: Elastic adjustable cam-lock wrist band, 10 mm, Modrá
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3040)
Dodávateľ: DESCO
Opis: Elastic adjustable wristband, 10 mm, Žlutá
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conj...
Katalógové číslo: (115-3068)
Dodávateľ: DESCO
Opis: High visibility bright colour allows supervisor to see that worker is wearing wrist strap.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3044)
Dodávateľ: DESCO
Opis: The EBP bar should be fixed to the edge of a bench or other suitable work equipment within reach and accessible to all connecting ground cords, but wh...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3069)
Dodávateľ: DESCO
Opis: This cord with low profile helps keep employees from tripping on cord connection.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3067)
Dodávateľ: DESCO
Opis: The Dual-Wire thermoplastic wrist strap consists of an insulative exterior with a conductive interior and a 3,4 mm dual conductor jack. The wrist stra...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DESCO
Opis: Coil cord with 2,5 mm polyurethane insulation, conductor is high strength 7-end duplex tinsel for strength and flexibility.
Katalógové číslo: (115-3062)
Dodávateľ: DESCO
Opis: Wescorp heel ground with one Megohm resistor are designed to satisfy Footwear requirements of IEC 61340-5-1.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3045)
Dodávateľ: DESCO
Opis: The Desco Europe Slim Earth Bonding Point Bar (or Common Ground Point) has been designed to be installed underneath bench tops where it will be access...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom