Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Mirrors
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/54/18989554.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (SIMELD3004)
Dodávateľ:  TQC
Popis:   Perfect tool to use for inspection of professional coating jobs on large structures, ships, tanks, buildings etc.. The inspection mirrors offers a cle...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (SIMELD3025)
Dodávateľ:  TQC
Popis:   Ideal for visual inspection of hard-to-reach spots. Spots that are difficult to inspect are even more difficult to blast or coat.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (MICRQDIST-66P)
Dodávateľ:  MICRONOVA
Popis:   Inspection Mirror has a swivel connection allowing it to be attached to stainless steel handle and allows the operator to run the unit behind equipmen...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  DIDALAB
Popis:   Mirrors used for enabling classroom experiments.
Dodávateľ:  Tinman
Popis:   These wall mounted cleanroom mirrors complement the gowning area of the cleanroom.
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   MIRROR LARYNGEAL SIZE 4.18MM DIAM. 1 * 1 items
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   The mouth mirror casts fine image without reflections under mid luminous conditions in the case of standard mirrors and high luminous conditions in th...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 7  z 7