Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "paraffin"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18989631.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"4"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (VWRK2079-A)
Dodávateľ:  KLINIPATH (PL)
Popis:   Highly purified histology wax for processing and embedding.
UOM:  1 * 12 kg
číslo v katalógu: (10047400.)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Solvent replacement for cleaning instruments and equipments in contact with paraffin wax. paraffin wax is used to prepare histological sections for mi...
UOM:  1 * 100 ml
číslo v katalógu: (301440ZK)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Sterile liquid paraffin is mostly used in microbiology as a vehicle to improve the anaerobic culture media as : O / F, decarboxylase medium, MIO, etc....
UOM:  1 * 100 ml
Dodávateľ:  LEICA MICROSYSTEMS
Popis:   Paraplast® is recommended for general tissue embedding. It is composed of a refined mixture of highly purified paraffin containing plastic polymers of...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 4  z 4