Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
PCR Reagents
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/19/18989619.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"197"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   VWR® Taq DNA Polymerase is an ultra-pure, thermostable, recombinant DNA polymerase, which provides robust PCR performance in a wide range of PC...
číslo v katalógu: (E539-40UM)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   dGTP, 100 mM solution in sterile, deionised water at pH 7,0 to maintain stability.  Prepared from monosodium salts of the free nucleotides. No ex...
UOM:  1 * 40 µmol
Nevyrába sa
číslo v katalógu: (E533-40UM)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   dATP, 100 mM solution in sterile, deionised water at pH 7,0 to maintain stability. Prepared from monosodium salts of the free nucleotides.
UOM:  1 * 40 µmol
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   AccuPOL DNA Polymerase is a thermostable enzyme that possesses 3' - 5' exonuclease proofreading ability, which enables the polymerase to correct nucle...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Hot Start Taq Master Mix, 2X is a ready-to-use reaction cocktail that contains all required components, except primers and template DNA, for ro...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix and Blue TEMPase Master Mix are good alternatives to TEMPase Hot Start DNA Polymerase. The master mixes of...
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   Individually packaged deoxynucleotide triphosphates manufactured to the highest quality levels.
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   peqGOLD Taq DNA Polymerase is a highly processive 5'→3' polymerase with no 3'→5' exonuclease (proofreading) activity. At 72 °C and around pH 9...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 197
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej