Tlačiť
Hľadali ste: Pufry
647  results were found
SearchResultCount:"647"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: pH Buffer solution, Oxalate, Hodnota pH: 1,68, Referenční teplota: 25 °C, VWR®, Bezbarvá
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Pro kalibraci pH metrů.
Katalógové číslo: (85325.260)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Ready to use test solution (TS).
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Tyto tablety poskytují rychlý a pohodlný způsob přípravy roztoku pufru.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Solutions prepared from AnalaR® NORMAPUR® grade analytical reagents.
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variabi...
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS).
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: DILUT-IT is a ready-to-use dissolution media concentrate, which is pre-measured and only need to be diluted with purified water.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Roztoky kalibrační, sekundární standardy, Hodnota pH: 3,776, ±0,010, Referenční teplota: 25 °C, VWR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Katalógové číslo: (160918E)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Tlumivý roztok dihydrogenfosforečnanu sodného, Fosfát, Hodnota pH: 2,30, ±0,05, VWR®, Bezbarvá, Plastic container
Merná jednotka: 1 * 25 L
Katalógové číslo: (32075.600)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: This product is a ConvoL NORMADOSE® concentrate and contains exactly the amount of substance to prepare one liter of solution.
Merná jednotka: 1 * 60 mL
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: J.T.Baker® Cell Lysis Solution Biotech Reagent is a cGMP pre-formulated and ready to use detergent optimized for the extraction and recovery of AAV pa...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Cloning Buffer, EDTA, 0,5 M sterile solution
Katalógové číslo: (160847G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Total ionic strength adjustment buffer solution for use with selective ion electrodes.
Merná jednotka: 1 * 5 L
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 647
no targeter for Bottom