Tlačiť
Hľadali ste: Systémy fotodokumentační
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (730-1470)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The VWR® Basic gel documentation system offers reproducible, high resolution digital images for gel documentation. This entry level system is easy to ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (730-0496)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR SMART5 je nová generace úsporného, integrovaného zobrazovacího systému pro analýzu DNA, proteinů a dokumentaci gelů.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Dokumentační a analytické systémy gelu VWR® Imager jsou dostupné v konfiguracích vhodných pro fluorescenční a chemiluminiscenční aplikace. Oba modely ...
Katalógové číslo: (730-1471)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The VWR® CHEMI only system is dedicated to chemiluminescence imaging. The system is built for high performance automation and features a next generati...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Corning
Opis: Axygen® gel documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user i...
Dodávateľ: SYNOPTICS
Opis: The G:BOX mini is a compact, multi application imaging system for accurately imaging mini and midi fluorescence and visible gels, multiplex fluorescen...
Katalógové číslo: (SYNOGBOX-F3-LFB)
Dodávateľ: SYNOPTICS
Opis: The Syngene G:BOX-F³ gel imaging system is designed for general fluorescence applications, including DNA and protein analysis. The range of applicatio...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PIER62244)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: This clear plastic sample screen is used to cover the transilluminator on the myECL™ imager. It is a replacement for the accessory used on the transil...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PIER62267)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Plastic imaging target with printed design; 7×6,5 inches (178×165 mm). This product is a replacement for the myECL™ Imager accessory used for focusing...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PIER62241)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Thermo Scientific™ 445 to 480 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a blue filter to...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PIER62240)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Thermo Scientific™ 600 to 640 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a red filter to ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: These lamp bulbs with ultraviolet emission are used to replace the one of six pre-installed 306 nm UV bulbs in the myECL™ imager. All six lamps must b...
Katalógové číslo: (PIER62239)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Thermo Scientific™ 510 to 550 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a green filter t...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PIER62242)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: This black plastic sample screen is used to cover the transilluminator on the myECL™ imager.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (733-2048)
Dodávateľ: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: For imaging in thin layer chromatography (TLC) applications, with mega pixel resolution digital colour camera for capturing gels, plates and membranes...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LONZA
Opis: The FlashGel® camera captures data from the FlashGel® system, allowing complete separation, recovery and documentation safely, at the bench, in minute...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom