Tlačiť
Hľadali ste: Proteiny
5 842  results were found
SearchResultCount:"5842"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: J.T.Baker®, Gelatin
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A reversible inhibitor of cysteine proteases and serine proteases resembling trypsin. Inhibits trypsin, plasmin, papain, kallikrein, thrombin, and cat...
Katalógové číslo: (J583-25MG)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: An aspartic acid protease inhibitor of pepsin, renin, and cathepsin D. Also an inhibitor of the HIV protease. Not water soluble.
Merná jednotka: 1 * 25 mg
Katalógové číslo: (422361V)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A protease-free grade albumin for RIA and ELISA applications, produced by a heat-shock process in caprylic acid.
Merná jednotka: 1 * 100 g
Katalógové číslo: (E429-50MG)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A competitive and reversible serine protease inhibitor of chymotrypsin, trypsin, kallikrein and plasmin. Not an inhibitor of Factor Xa and thrombin.
Merná jednotka: 1 * 50 mg
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR®, Gelatin
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Fluorescence: 238 to 282
E. coli: equivalent
Water content: < or > 13%
pH at 25 °C: 4,0 - 5,7
Salmonella: not detec...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: High molecular weight phosphoprotein prepared from milk.
Katalógové číslo: (422351S)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A higher purity product than standard grade or Cohn fraction V material. It is negative for globulins that interfere in many assays.
Merná jednotka: 1 * 100 g
Katalógové číslo: (24350.262)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR®, Gelatin
Merná jednotka: 1 * 500 g
Katalógové číslo: (0440-01)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: J.T.Baker®, Chicken Native Albumin (from Egg)
Merná jednotka: 1 * 500 g
Certifikáty
Katalógové číslo: (421501J)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A standard grade albumin for basic applications, produced by a heat shock process in caprylic acid.
Merná jednotka: 1 * 100 g
Katalógové číslo: (422371X)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A Cohn fraction V albumin produced by cold ethanol fractionation with minimum use of chemicals. Fatty acids and native sialic acid residues are preser...
Merná jednotka: 1 * 100 g
Katalógové číslo: (20771.236)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR®, Chicken native albumin (from egg)
Merná jednotka: 1 * 250 g
Katalógové číslo: (22544.292)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Proteins (on anhydrous product): Min. 92,5 %
Free acidity: Max. 1,0%
Fats: Max. 2,5%
Ignition residue (SO₄): Max. 2,75%
Water: Max...
Merná jednotka: 1 * 1 kg
Katalógové číslo: (422381B)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Produced by a heat shock process using sodium caprylate as a stabiliser with additional treatments including dialysis and deionisation.
Merná jednotka: 1 * 100 g
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 5 842
no targeter for Bottom