Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "razors-and-blades"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/07/18989707.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (MARO743.50)
Dodávateľ:  MARTOR ARGENTAX
Popis:   These reinforced blades are designed for a variety of uses.
UOM:  1 * 10 items
číslo v katalógu: (HAMMHSB861-80)
Dodávateľ:  HAMMACHER KARL
Popis:   Razor with black plastic scale.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  PERSONNA MEDICAL
Popis:   Razor blades for catheter cutting or cleanroom applications.
Dodávateľ:  PERSONNA MEDICAL
Popis:   Personna® Double Edge Prep razor blades are produced using innovative technologies. The high quality stainless steel is carefully selected for optimal...
číslo v katalógu: (PERS94-0462)
Dodávateľ:  PERSONNA MEDICAL
Popis:   Single-use blades for a variety of applications.
UOM:  1 * 5.000 items
Dodávateľ:  FEATHER
Popis:   These stainless steel precision blades are part of a microsurgical system of inter-changeable blades and handles for flexible and efficient work.
číslo v katalógu: (PERS95-0912)
Dodávateľ:  PERSONNA MEDICAL
Popis:   Double edge cutting blades made from stainless steel.
UOM:  1 * 5.000 items
číslo v katalógu: (PERS89-0015)
Dodávateľ:  PERSONNA MEDICAL
Popis:   Razor, Injector blades, uncoated, supplied on bayonets, Stainless steel, Hrúbka: 0,25 mm, D × Š: 38×8 mm
UOM:  1 * 1.000 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 11
  1  2  Ďalej