Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Reagents
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   This effective blocking agent used to increase signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
číslo v katalógu: (230045R)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
UOM:  1 * 1 l
číslo v katalógu: (A4804.1000)
Dodávateľ:  PanReac AppliChem
Popis:   Dextrin from corn starch. White, pure.
UOM:  1 * 1 kg
číslo v katalógu: (PIER17250)
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   DNA coating solution is an efficient method for coating DNA on the surface of microplates and microsample tubes.
UOM:  1 * 100 ml
číslo v katalógu: (786-CUL)
Dodávateľ:  G-Biosciences
Popis:   Caspase Uninduced Lysate is a simple tool for studying apoptosis and acts as an ideal negative control. Human Jurkat cells are used for preparing unin...
UOM:  1 * 0,5 ml
Dodávateľ:  G-Biosciences
Popis:   All these reagents are certified DNase- and RNase-free.
Dodávateľ:  G-Biosciences
Popis:   These caspase substrates may be used for both fluorometric and colorimetric detection of caspase activity in various cell types.
Dodávateľ:  G-Biosciences
Popis:   Apoptosis inducers are used for induction of apoptosis in cultured cells. The selection of apoptosis inducers include actinomycin D, camptothecin, cy...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 10
  1  2  Ďalej