Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Retractors
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/35/18989735.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  HAMMACHER KARL
Popis:   Retractors, Stainless steel, Dĺžka: 100 mm
číslo v katalógu: (AESCBT181R)
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Wound retractor with prong for dental surgery.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (AESCBV247R)
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Self-retaining, abdominal retractor, type Irwin.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   These handheld retractors are used during tracheotomy procedures. They are available as a single or multi-prong instrument where the prong(s) hold bac...
číslo v katalógu: (MART15-727-14)
Dodávateľ:  KLS Martin Group
Popis:   [DE]WUNDSPREIZER 1 * 1 items
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 5  z 5