Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Slide Warmers/Dryers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/05/18989805.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (720-2422)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The W10 heating plate with its sleek, compact design accommodates two rows of up to 40 slides in total. The heating plate is very useful as a stretch ...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (720-0000)
Dodávateľ:  Cole-Parmer
Popis:   The bench has a capacity of fifty 26×76 mm slides, which are placed directly on the warming plate or on the adjustable support rods, either horizontal...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  LEICA MICROSYSTEMS
Popis:   The Leica HI1220 flattening table has a large jet black aluminum work surface to provide high thermal conductivity rates and outstanding resistance to...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (720-1966)
Dodávateľ:  Slee
Popis:   The MST stretching table is designed for the stretching of paraffin sections. The scratch resistant black working surface is easy to clean. The highly...
UOM:  1 * 1 items
Nevyrába sa
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 4  z 4