Tlačiť
Hľadali ste: Měřiče zvuku
3  results were found
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (SIMELU0115)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 30 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (TEST0563.8155)
Dodávateľ: TESTO
Opis: Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 32 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (TEST0563.8170)
Dodávateľ: TESTO
Opis: The testo 816-1 dB meter is the professional model in the Testo range of sound measuring instruments.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom