Tlačiť
Hľadali ste: Barviva
114  results were found
SearchResultCount:"114"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: HistoChoice® clearing agent is a much less hazardous replacement for xylene/toluene.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: EZ-Vision DNA dye as loading buffer provides a non mutagenic, environmentally friendly alternative to ethidium bromide for instantaneous fluorescent D...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Cytology fixative specially designed for the conservation and transport of cytology specimens.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: These DNA loading dyes are used to load DNA samples to agarose or SDS DNA gels for gel electrophoresis.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: This medium-acting decalcifier contains a mixture of hydrochloric acids.
Katalógové číslo: (N734-5ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Gold-N-Gel RNA dye is compatible with standard protocols for denaturing electrophoresis of RNA fragments. Bands are immediately visible upon illuminat...
Merná jednotka: 1 * 5 mL
Safer Human and Environmental Health
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A range of mounting media for manual and automatic mounting of slides. The Q Path® Coverquick range consists of four different mounting media with dif...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Q Path Labofix is a spray cytology fixative able to fix and store the cellular elements from gynaecological and non gynaecological smears after s...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: DC1 slow acting decalcifiers contain a mixture of formic acid and formalin.
Katalógové číslo: (11047600.)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Lepidlo pro zlepšení přilnavosti histologických řezů ke sklíčkům. Alternativa k albuminu-glycerolu.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (1B1812-25ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: This loading dye base is used for custom loading buffer preparation. It is a concentrated solution containing patent blue, bromophenol blue and amaran...
Merná jednotka: 1 * 25 mL
Dodávateľ: VWR Peqlab
Opis: peqGREEN dye is a safe alternative to ethidium bromide for staining of dsDNA, ssDNA and RNA.
Katalógové číslo: (K217-1L)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Blue BANDit je bezpečná a ekologická alternativa tradičního barvení Coomassie® Blue.
Merná jednotka: 1 * 1 L
Katalógové číslo: (87970.260)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Fixing solution with 0,02% formaldehyde in methanol 50% (v/v)).
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (87969.260)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Fixing solution with 0,02% formaldehyde and 0,01% citric acid in aqueous solution.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Krycí médium pro pokládání krycích sklíček na podložní sklíčka.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 114
no targeter for Bottom